missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Melanoma-derived growth regulatory Protein
A DNA sequence encoding the Human Melanoma-derived growth regulatory protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1995.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001189482.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8190 |
Nombre | Melanoma-derived growth regulatory Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933028
|
enQuireBio™
QP10187-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913028
|
enQuireBio™
QP10187-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903028
|
enQuireBio™
QP10187-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923028
|
enQuireBio™
QP10187-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001189482.1 | |
Melanoma-derived growth regulatory Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPMPKLADRK LCADQECSHP ISMAVALQDY MAPDCRFLTI HRGQVVYVFS KLKGRGRLFW GGSVQGDYYG DLAARLGYFP SSIVREDQTL KPGKVDVKTD KWDFYCQ | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
8190 | |
Research Use Only | |
MIA | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human A375 cell line is less than 5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |