Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MART-1 / MLANA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MART-1 / MLANA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7586-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005502.1
MART-1 / MLANA Protein
Research Use Only
MLANA
Recombinant Protein
E. coli
MPREDAHFIY GYPKKGHGHS YTTAEEAAGI GILTVILGVL LLIGCWYCRR RNGYRALMDK SLHVGTQCAL TRRCPQEGFD HRDSKVSLQE KNCEPVVPNA PPAYEKLSAE QSPPPYSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2315
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol