Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAPKAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001006618.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79109 |
Nombre | MAPKAP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16042141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001006618.1 | |
MAPKAP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79109 | |
Research Use Only | |
MAPKAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFLDNPTIIL AHIRQSHVTS DDTGMCEMVL IDHDVDLEKI HPPSMPGDSG SEIQGSNGET QGYVYAQSVD ITSSWDFGIR RRSNTAQRLE RLRKERQNQI KCKNIQWKER NSKQSAQELK SLFEKKSLKE KPPISGKQSI LSVRLEQCPL QLNNPFNEYS KFDGKGHVGT TATKKIDVYL PLHSSQDRLL PMTVVTMASA RVQDLIGLIC WQYTSEGREP KLNDNVSAYC LHIAEDDGEV DTDFPPLDSN EPIHKFGFST LALVEKYSSP GLTSKESLFV RINAAHGFSL IQVDNTKVTM KEILLKAVKR RKGSQKVSGP QYRLEKQSEP NVAVDLDSTL ESQSAWEFCL VRENSSRADG VFEEDSQIDI ATVQDMLSSH HYKSFKVSMI HRLRFTTDVQ LGISGDKVEI DPVTNQKAST KFWIKQKPIS IDSDLLCACD LAEEKSPSHA IFKLTYLSNH DYKHLYFESD AATVNEIVLK VNYILESRAS TARADYFAQK QRKLNRRTSF SFQKEKKSGQ Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |