Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6352-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269332.1
Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Research Use Only
MDH2
Recombinant Protein
E. coli
AKVAVLGASG GIGQPLSLLL KNSPLVSRLT LYDIAHTPGV AADLSHIETK AAVKGYLGPE QLPDCLKGCD VVVIPAGVPR KPGMTRDDLF NTNATIVATL TAACAQHCPE AMICVIANPV NSTIPITAEV FKKHGVYNPN KIFGVTTLDI VRANTFVAEL KGLDPARVNV PVIGGHAGKT IIPLISQCTP KVDFPQDQLT ALTGRIQEAG TEVVKAKAGA GSATLSMAYA GARFVFSLVD AMNGKEGVVE CSFVKSQETE CTYFSTPLLL GKKGIEKNLG IGKVSSFEEK MISDAIPELK ASIKKGEDFV KTLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4191
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol