Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Malate dehydrogenase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malate dehydrogenase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8485-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186040.1
Malate dehydrogenase, cytoplasmic Protein
Research Use Only
MDHA
Recombinant Protein
E. coli
SEPIRVLVTG AAGQIAYSLL YSIGNGSVFG KDQPIILVLL DITPMMGVLD GVLMELQDCA LPLLKDVIAT DKEDVAFKDL DVAILVGSMP RREGMERKDL LKANVKIFKS QGAALDKYAK KSVKVIVVGN PANTNCLTAS KSAPSIPKEN FSCLTRLDHN RAKAQIALKL GVTANDVKNV IIWGNHSSTQ YPDVNHAKVK LQGKEVGVYE ALKDDSWLKG EFVTTVQQRG AAVIKARKLS SAMSAAKAIC DHVRDIWFGT PEGEFVSMGV ISDGNSYGVP DDLLYSFPVV IKNKTWKFVE GLPINDFSRE KMDLTAKELT EEKESAFEFL SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4190
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol