Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAD2L1BP Protein
A cDNA sequence encoding the MAD2L1BP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MAD2L1BP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951009
|
enQuireBio™
QP12617-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931009
|
enQuireBio™
QP12617-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941009
|
enQuireBio™
QP12617-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MAD2L1BP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAD2L1BP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAPEA EVLSSAAVPD LEWYEKSEET HASQIELLET SSTQEPLNAS EAFCPRDCMV PVVFPGPVSQ EGCCQFTCEL LKHIMYQRQQ LPLPYEQLKH FYRKPSPQAE EMLKKKPRAT TEVSSRKCQQ ALAELESVLS HLEDFFARTL VPRVLILLGGNALSPKEFYE LDLSLLAPYS VDQSLSTAAC LRRLFRAIFM ADAFSELQAP PLMGTVVMAQ GHRNCGEDWF RPKLNYRVPS RGHKLTVTLS CGRPSIRTTA WEDYIWFQAP VTFKGFRE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |