Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAD2L1 / MAD2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAD2L1 / MAD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7568-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16089450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002349.1
MAD2L1 / MAD2 Protein
Research Use Only
MAD2L1
Recombinant Protein
E. coli
ALQLSREQGI TLRGSAEIVA EFFSFGINSI LYQRGIYPSE TFTRVQKYGL TLLVTTDLEL IKYLNNVVEQ LKDWLYKCSV QKLVVVISNI ESGEVLERWQ FDIECDKTAK DDSAPREKSQ KAIQDEIRSV IRQITATVTF LPLLEVSCSF DLLIYTDKDL VVPEKWEESG PQFITNSEEV RLRSFTTTIH KVNSMVAYKI PVND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4085
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol