Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human m7GpppN-mRNA hydrolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) m7GpppN-mRNA hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7809-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229306.1
m7GpppN-mRNA hydrolase Protein
Research Use Only
DCP2
Recombinant Protein
Yeast
METKRVEIPG SVLDDFCSRF ILHIPSEERD NAIRVCFQIE LAHWFYLDFY MQNTPGLPQC GIRDFAKAVF SHCPFLLPQG EDVEKVLDEW KEYKMGVPTY GAIILDETLE NVLLVQGYLA KSGWGFPKGK VNKEEAPHDC AAREVFEETG FDIKDYICKD DYIELRINDQ LARLYIIPGI PKDTKFNPKT RREIRNIEWF SIEKLPCHRN DMTPKSKLGL APNKFFMAIP FIRPLRDWLS RRFGDSSDSD NGFSSTGSTP AKPTVEKLSR TKFRHSQQLF PDGSPGDQWV KHRQPLQQKP YNNHSEMSDL LKGKKCEKKL HPRKLQDNFE TDAVYDLPSS SEDQLLEHAE GQPVACNGHC KFPFSSRAFL SFKFDHNAIM KILDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
167227
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol