Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY6G6D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY6G6D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9258-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067069.2
LY6G6D Protein
Research Use Only
LY6G6D
Recombinant Protein
Yeast
NRMRCYNCGG SPSSSCKEAV TTCGEGRPQP GLEQIKLPGN PPVTLIHQHP ACVAAHHCNQ VETESVGDVT YPAHRDCYLG DLCNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
58530
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol