Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTBR / TNFRSF3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LTBR / TNFRSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8595-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257916.1
LTBR / TNFRSF3 Protein
Research Use Only
LTBR
Recombinant Protein
E. coli
QAVPPYASEN QTCRDQEKEY YEPQHRICCS RCPPGTYVSA KCSRIRDTVC ATCAENSYNE HWNYLTICQL CRPCDPVMGL EEIAPCTSKR KTQCRCQPGM FCAAWALECT HCELLSDCPP GTEAELKDEV GKGNNHCVPC KAGHFQNTSS PSARCQPHTR CENQGLVEAA PGTAQSDTTC KNPLEPLPPE MSGT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4055
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol