Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9256-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004516.2
LRP2 Protein
Research Use Only
LRP2
Recombinant Protein
Yeast
NCTASQFKCA SGDKCIGVTN RCDGVFDCSD NSDEAGCPTR PPGMCHSDEF QCQEDGICIP NFWECDGHPD CLYGSDEHNA CVPKTCPSSY FHCDNGNCIH RAWLCDRDND CGDMSDEKDC PTQPFRCPSW QWQCLGHNIC VNLSVVCDGI FDCPNGTDES PLCNGNSCSD FNGGCTHECV QEPFGAKCLC PLGFLLANDS KTCE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4036
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol