Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIMS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIMS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6936-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180411.1
LIMS1 Protein
Research Use Only
LIMS1
Recombinant Protein
E. coli
MANALASATC ERCKGGFAPA EKIVNSNGEL YHEQCFVCAQ CFQQFPEGLF YEFEGRKYCE HDFQMLFAPC CHQCGEFTIG RVIKAMNNSW HPECFRCDLC QEVLADIGFV KNAGRHLCRP CHNREKARGL GKYICQKCHA IIDEQPLIFK NDPYHPDHFN CANCGKELTA DARELKGELY CLPCHDKMGV PICGACRRPI EGRVVNAMGK QWHVEHFVCA KCEKPFLGHR HYERKGLAYC ETHYNQLFGD VCFHCNRVIE GGVVSALNKA WCVNCFACST CNTKLTLKNK FVEFDMKPVC KKCYEKFPLE LKKRLKKLAE TLGRK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3987
500 μg
Not determined.
Full Length of BC005341
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol