Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGR5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LGR5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9247-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001264155.1
LGR5 Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8549
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LGR5
Recombinant Protein
Yeast
GSSPRSGVLL RGCPTHCHCE PDGRMLLRVD CSDLGLSELP SNLSVFTSYL DLSMNNISQL LPNPLPSLRF LEELRLAGNA LTYIPKGAFT GLYSLKVLML QNNQLRHVPT EALQNLRSLQ SLRLDANHIS YVPPSCFSGL HSLRHLWLDD NALTEIPVQA FRSLSALQAM TLALNKIHHI PDYAFGNLSS LVVLHLHNNR IHSLGKKCFD GLHSLETLDL NYNNLDEFPT AIRTLSNLKE LGFHSNNIRS IPEKAFVGNP SLITIHFYDN PIQFVGRSAF QHLPELRTLT LNGASQITEF PDLTGTANLE SLTLTGAQIS SLPQTVCNQL PNLQVLDLSY NLLEDLPSFS VCQKLQKIDL RHNEIYEIKV DTFQQLLSLR SLNLAWNKIA IIHPNAFSTL PSLIKLDLSS NLLSSFPITG LHGLTHLKLT GNHALQSLIS SENFPELKVI EMPYAYQCCA FGVCENAYKI SNQWNKGDNS SMDDLHKKDA GMFQAQDERD LEDFLLDFEE DLKALHSVQC SPSPGPFKPC EHLLDGWLIR