Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leptin Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8559-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000221.1
Leptin Protein
Research Use Only
LEP
Recombinant Protein
E. coli
DDTKTLIKTI VTRINDISHT QSVSSKQKVT GLDFIPGLHP ILTLSKMDQT LAVYQQILTS MPSRNVIQIS NDLENLRDLL HVLAFSKSCH LPWASGLETL DSLGGVLEAS GYSTEVVALS RLQGSLQDML WQLDLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3952
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol