Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LELP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LELP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7697-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16090261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001010857.1
LELP1 Protein
Research Use Only
LELP1
Recombinant Protein
E. coli
MSSDDKSKSN DPKTEPKNCD PKCEQKCESK CQPSCLKKLL QRCFEKCPWE KCPAPPKCLP CPSQSPSSCP PQPCTKPCPP KCPSSCPHAC PPPCPPPE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
149018
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol