missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Latexin Protein
A cDNA sequence encoding the Latexin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | Latexin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940759
|
enQuireBio™
QP12541-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930759
|
enQuireBio™
QP12541-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920759
|
enQuireBio™
QP12541-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Latexin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Latexin protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEIPPTNYPA SRAALVAQNY INYQQGTPHR VFEVQKVKQA SMEDIPGRGH KYRLKFAVEE IIQKQVKVNC TAEVLYPSTG QETAPEVNFTFEGETGKNPD EEDNTFYQRL KSMKEPLEAQ NIPDNFGNVS PEMTLVLHLA WVACGYIIWQ NSTEDTWYKM VKIQTVKQVQ RNDDFIELDYTILLHNIASQ EIIPWQMQVL WHPQYGTKVK HNSRLPKEVQ LE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |