Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6271-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003670.2
Kynurenine 3-monooxygenase Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8564
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
KMO
Recombinant Protein
Yeast
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR