Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KPNB1 Protein
A cDNA sequence encoding the KPNB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | KPNB1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910679
|
enQuireBio™
QP12514-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990669
|
enQuireBio™
QP12514-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900679
|
enQuireBio™
QP12514-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KPNB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KPNB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELITIL EKTVSPDRLE LEAAQKFLER AAVENLPTFL VELSRVLANP GNSQVARVAA GLQIKNSLTS KDPDIKAQYQ QRWLAIDANA RREVKNYVLQ TLGTETYRPS SASQCVAGIA CAEIPVNQWP ELIPQLVANV TNPNSTEHMK ESTLEAIGYI CQDIDPEQLQ DKSNEILTAI IQGMRKEEPS NNVKLAATNA LLNSLEFTKA NFDKESERHF IMQVVCEATQ CPDTRVRVAA LQNLVKIMSL YYQYMETYMG PALFAITIEA MKSDIDEVAL QGIEFWSNVC DEEMDLAIEA SEAAEQGRPP EHTSKFYAKG ALQYLVPILT QTLTKQDEND DDDDWNPCKA AGVCLMLLAT CCEDDIVPHV LPFIKEHIKN PDWRYRDAAV MAFGCILEGP EPSQLKPLVI QAMPTLIELM KDPSVVVRDT AAWTVGRICE LLPEAAINDV YLAPLLQCLI EGLSAEPRVA SNVCWAFSSL AEAAYEAADV ADDQEEPATY CLSSSFELIV QKLLETTDRP DGHQNNLRSS AYESLMEIVK NSAKDCYPAV QKTTLVIMER LQQVLQMESH IQSTSDRIQF NDLQSLLCAT LQNVLRKVQH QDALQISDVV MASLLRMFQS TAGSGGVQED ALMAVSTLVE VLGGEFLKYM EAFKPFLGIG LKNYAEYQVC LAAVGLVGDL CRALQSNIIP FCDEVMQLLL ENLGNENVHR SVKPQILSVF GDIALAIGGE FKKYLEVVLN TLQQASQAQV DKSDYDMVDY LNELRESCLE AYTGIVQGLK GDQENVHPDV MLVQPRVEFI LSFIDHIAGD EDHTDGVVAC AAGLIGDLCT AFGKDVLKLV EARPMIHELL TEGRRSKTNK AKTLATWATK ELRKLKNQA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |