Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRD1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | KLRD1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900669
|
enQuireBio™
QP12511-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920669
|
enQuireBio™
QP12511-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910669
|
enQuireBio™
QP12511-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KLRD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KLRD1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPKNSFTKL SIEPAFTPGP NIELQKDSDC CSCQEKWVGY RCNCYFISSE QKTWNESRHL CASQKSSLLQ LQNTDELDFM SSSQQFYWIG LSYSEEHTAW LWENGSALSQ YLFPSFETFN TKNCIAYNPN GNALDESCED KNRYICKQQL IHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |