Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | KLF3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930609
|
enQuireBio™
QP12497-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920609
|
enQuireBio™
QP12497-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910609
|
enQuireBio™
QP12497-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
KLF3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLF3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLMFDPV PVKQEAMDPV SVSYPSNYME SMKPNKYGVI YSTPLPEKFF QTPEGLSHGI QMEPVDLTVN KRSSPPSAGN SPSSLKFPSS HRRASPGLSM PSSSPPIKKY SPPSPGVQPF GVPLSMPPVM AAALSRHGIR SPGILPVIQP VVVQPVPFMY TSHLQQPLMV SLSEEMENSS SSMQVPVIES YEKPISQKKI KIEPGIEPQR TDYYPEEMSP PLMNSVSPPQ ALLQENHPSV IVQPGKRPLP VESPDTQRKR RIHRCDYDGC NKVYTKSSHL KAHRRTHTGE KPYKCTWEGC TWKFARSDEL TRHFRKHTGI KPFQCPDCDR SFSRSDHLAL HRKRHMLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |