Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kita-kyushu lung cancer antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7682-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001017978.1
Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Research Use Only
CT83
Recombinant Protein
Yeast
MNFYLLLASS ILCALIVFWK YRRFQRNTGE MSSNSTALAL VRPSSSGLIN SNTDNNLAVY DLSRDILNNF PHSIARQKRI LVNLSMVENK LVELEHTLLS KGFRGASPHR KST
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
203413
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol