Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL3 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 4795.00€
Especificaciones
Nombre | KIR2DL3 Protein |
---|---|
Pureza | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960579
|
enQuireBio™
QP12488-5UG |
5 μg |
120.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15950579
|
enQuireBio™
QP12488-20UG |
20 μg |
181.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15940579
|
enQuireBio™
QP12488-1MG |
1 mg |
4795.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
KIR2DL3 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGVHRKPSL LAHPGPLVKS EETVILQCWS DVRFQHFLLH REGKFKDTLH LIGEHHDGIS KANFSIGPMM QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV ITGLYEKPSL SAQPGPTVLA GESVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRF SAGPKVNGTF QADFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSN SSDPLLVSVT GN |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl (pH 7.5). |