Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type I cuticular Ha8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type I cuticular Ha8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6280-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012150
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_006762.3
Keratin, type I cuticular Ha8 Protein
Research Use Only
KRT38
Recombinant Protein
E. coli
TSSYSSSSCP LGCTMAPGAR NVSVSPIDIG CQPGAEANIA PMCLLANVAH ANRVRVGSTP LGRPSLCLPP TCHTACPLPG TCHIPGNIGI CGAYGENTLN GHEKETMQFL NDRLANYLEK VRQLEQENAE LEATLLERSK CHESTVCPDY QSYFHTIEEL QQKILCSKAE NARLIVQIDN AKLAADDFRI KLESERSLRQ LVEADKCGTQ KLLDDATLAK ADLEAQQESL KEEQLSLKSN HEQEVKILRS QLGEKLRIEL DIEPTIDLNR VLGEMRAQYE AMLETNRQDV EQWFQAQSEG ISLQDMSCSE ELQCCQSEIL ELRCTVNALE VERQAQHTLK DCLQNSLCEA EDRFGTELAQ MQSLISNVEE QLSEIRADLE RQNQEYQVLL DVKTRLENEI ATYRNLLESE DCKLPCNPCS TSPSCVTAPC APRPSCGPCT TCGPTCGAST TGSRF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8687
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol