Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNJ10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNJ10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6256-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031970
  • 2365.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_002232.2
KCNJ10 Protein
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3766
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
KCNJ10
Recombinant Protein
E. coli
FLAKIARPKK RAETIRFSQH AVVASHNGKP CLMIRVANMR KSLLIGCQVT GKLLQTHQTK EGENIRLNQV NVTFQVDTAS DSPFLILPLT FYHVVDETSP LKDLPLRSGE GDFELVLILS GTVESTSATC QVRTSYLPEE ILWGYEFTPA ISLSASGKYI ADFSLFDQVV KVASPSGLRD STVRYGDPEK LKLEESLREQ AEKEGSALSV RISNV