Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JNK2 / MAPK9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) JNK2 / MAPK9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6342-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022610
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001128516.1
JNK2 / MAPK9 Protein
Research Use Only
MAPK9
Recombinant Protein
E. coli
MSDSKCDSQF YSVQVADSTF TVLKRYQQLK PIGSGAQGIV CAAFDTVLGI NVAVKKLSRP FQNQTHAKRA YRELVLLKCV NHKNIISLLN VFTPQKTLEE FQDVYLVMEL MDANLCQVIH MELDHERMSY LLYQMLCGIK HLHSAGIIHR DLKPSNIVVK SDCTLKILDF GLARTACTNF MMTPYVVTRY YRAPEVILGM GYKENVDIWS VGCIMGELVK GCVIFQGTDH IDQWNKVIEQ LGTPSAEFMK KLQPTVRNYV ENRPKYPGIK FEELFPDWIF PSESERDKIK TSQARDLLSK MLVIDPDKRI SVDEALRHPY ITVWYDPAEA EAPPPQIYDA QLEEREHAIE EWKELIYKEV MDWEERSKNG VVKDQPSDAA VSSNATPSQS SSINDISSMS TEQTLASDTD SSLDASTGPL EGCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5601
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol