Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ISG15 Protein
A cDNA sequence encoding the ISG15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | ISG15 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15970489
|
enQuireBio™
QP12460-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990489
|
enQuireBio™
QP12460-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15980489
|
enQuireBio™
QP12460-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ISG15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ISG15 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 100mM NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADQLTEEQI AEFKEAFSLF DKDGDGTITT KELGTVMRSL GQNPTEAELQ DMINEVDADG NGTIDFPEFL TMMARKMKDT DSEEEIREAF RVFDKDGNGY ISAAELRHVM TNLGEKLTDE EVDEMIREAD IDGDGQVNYE EFVQMMTAKG SMGWDLTVKM LAGNEFQVSL SSSMSVSELK AQITQKIGVH AFQQRLAVHP SGVALQDRVP LASQGLGPGS TVLLVVDKCD EPLNILVRNN KGRSSTYEVR LTQTVAHLKQ QVSGLEGVQD DLFWLTFEGK PLEDQLPLGE YGLKPLSTVF MNLRLRGG | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |