Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IP-10 / CXCL10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8532-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001556.2
IP-10 / CXCL10 Protein
Research Use Only
CXCL10
Recombinant Protein
E. coli
VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3627
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol