Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 27 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8131-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171172.1
Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
11020
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IFT27
Recombinant Protein
E. coli
MVKLAAKCIL AGDPAVGKTA LAQIFRSDGA HFQKSYTLTT GMDLVVKTVP VPDTGDSVEL FIFDSAGKEL FSEMLDKLWE SPNVLCLVYD VTNEESFNNC SKWLEKARSQ APGISLPGVL VGNKTDLAGR RAVDSAEARA WALGQGLECF ETSVKEMENF EAPFHCLAKQ FHQLYREKVE VFRALA