Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intestine-specific homeobox Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intestine-specific homeobox, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6237-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001290437.1
Intestine-specific homeobox Protein
Research Use Only
ISX
Recombinant Protein
E. coli
MCAEVGPALC RGMERNSLGC CEAPKKLSLS FSIEAILKRP ARRSDMDRPE GPGEEGPGEA AASGSGLEKP PKDQPQEGRK SKRRVRTTFT TEQLHELEKI FHFTHYPDVH IRSQLAARIN LPEARVQIWF QNQRAKWRKQ EKIGNLGAPQ QLSEASVALP TNLDVAGPTW TSTALRRLAP PTSCCPSAQD QLASAWFPAW ITLLPAHPWE TQPVPGLPIH QTCIPVLCIL PPPHPKWGSI CATST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91464
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol