Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7803-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_795372.1
Interferon epsilon Protein
Research Use Only
Ifne
Recombinant Protein
E. coli
LDLKLIIFQQ RQVNQESLKL LNKLQTLSIQ QCLPHRKNFL LPQKSLSPQQ YQKGHTLAIL HEMLQQIFSL FRANISLDGW EENHTEKFLI QLHQQLEYLE ALMGLEAEKL SGTLGSDNLR LQVKMYFRRI HDYLENQDYS TCAWAIVQVE ISRCLFFVFS LTEKLSKQGR PLNDMKQELT TEFRSPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
338376
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol