missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Interferon epsilon Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7803-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16040891

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_795372.1
Interferon epsilon Protein
Research Use Only
Ifne
Recombinant Protein
E. coli
LDLKLIIFQQ RQVNQESLKL LNKLQTLSIQ QCLPHRKNFL LPQKSLSPQQ YQKGHTLAIL HEMLQQIFSL FRANISLDGW EENHTEKFLI QLHQQLEYLE ALMGLEAEKL SGTLGSDNLR LQVKMYFRRI HDYLENQDYS TCAWAIVQVE ISRCLFFVFS LTEKLSKQGR PLNDMKQELT TEFRSPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
338376
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales