Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5000-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15995629
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004855.2
Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
Research Use Only
GDF15
Recombinant Protein
E. coli
RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9518
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol