Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5000-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15905639
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002162.1
Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein
Research Use Only
IFNA10
Recombinant Protein
E. coli
CDLPQTHSLG NRRALILLGQ MGRISPFSCL KDRHDFRIPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LIERKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3446
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol