Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INSR Protein
A cDNA sequence encoding the INSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | INSR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940459
|
enQuireBio™
QP12450-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920459
|
enQuireBio™
QP12450-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930459
|
enQuireBio™
QP12450-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
INSR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
INSR was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
ASHLYPGEVC PGMDIRNNLT RLHELENCSV IEGHLQILLM FKTRPEDFRD LSFPKLIMIT DYLLLFRVYG LESLKDLFPN LTVIRGSRLF FNYALVIFEM VHLKELGLYN LMNITRGSVR IEKNNELCYL ATIDWSRILD SVEDNYIVLN KDDNEECGDI CPGTAKGKTN CPATVINGQF VERCWTHSHC QKVCPTICKS HGCTAEGLCC HSECLGNCSQ PDDPTKCVAC RNFYLDGRCV ETCPPPYYHF QDWRCVNFSF CQDLHHKCKN SRRQGCHQYV IHNNKCIPEC PSGYTMNSSN LLCTPCLGPC PKVCHLLEGE KTIDSVTSAQ ELRGCTVING SLIINIRGGN NLAAELEANL GLIEEISGYL KIRRSYALVS LSFFRKLRLI RGETLEIGNY SFYALDNQNL RQLWDWSKHN LTITQGKLFF HYNPKLCLSE IHKMEEVSGT KGRQERNDIA LKTNGDQASC ENELLKFSYI RTSFDKILLR WEPYWPPDFR DLLGFMLFYK EAPYQNVTEF DGQDACGSNS WTVVDIDPPL RSNDPKSQNH PGWLMRGLKP WTQYAIFVKT LVTFSDERRT YGAKSDIIYV QTDATNPSVP LDPISVSNSS SQIILKWKPP SDPNGNITHY LVFWERQAED SELFELDYCL KGLKLPSRTW SPPFESEDSQ KHNQSEYEDS AGECCSCPKT DSQILKELEE SSFRKTFEDY LHNVVFVPRP SRKRRSLGDV GNVTVAVPTV AAFPNTSSTS VPTSPEEHRP FEKVVNKESL VISGLRHFTG YRIELQACNQ DTPEERCSVA AYVSARTMPE AKADDIVGPV THEIFENNVV HLMWQEPKEP NGLIVLYEVS YRRYGDEELH LCVSRKHFAL ERGCRLRGLS PGNYSVRIRA TSLAGNGSWT EPTYFYVTDY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |