Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPA2 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | IMPA2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920409
|
enQuireBio™
QP12433-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900409
|
enQuireBio™
QP12433-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910409
|
enQuireBio™
QP12433-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IMPA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The IMPA2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPSGEDQAA LAAGPWEECF QAAVQLALRA GQIIRKALTE EKRVSTKTSA ADLVTETDHL VEDLIISELR ERFPSHRFIA EEAAASGAKC VLTHSPTWII DPIDGTCNFV HRFPTVAVSI GFAVRQELEF GVIYHCTEER LYTGRRGRGA FCNGQRLRVS GETDLSKALV LTEIGPKRDP ATLKLFLSNM ERLLHAKAHG VRVIGSSTLA LCHLASGAAD AYYQFGLHCW DLAAATVIIR EAGGIVIDTS GGPLDLMACR VVAASTREMA MLIAQALQTI NYGRDDEK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |