Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Immunoglobulin iota chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immunoglobulin iota chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6882-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009059.1
Immunoglobulin iota chain Protein
Research Use Only
VPREB1
Recombinant Protein
E. coli
QPVLHQPPAM SSALGTTIRL TCTLRNDHDI GVYSVYWYQQ RPGHPPRFLL RYFSQSDKSQ GPQVPPRFSG SKDVARNRGY LSISELQPED EAMYYCAMGA RSSEKEERER EWEEEMEPTA ARTRVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7441
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol