Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILDR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILDR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7756-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_955383.1
ILDR2 Protein
Research Use Only
ILDR2
Recombinant Protein
Yeast
MDRVLLRWIS LFWLTAMVEG LQVTVPDKKK VAMLFQPTVL RCHFSTSSHQ PAVVQWKFKS YCQDRMGESL GMSSTRAQSL SKRNLEWDPY LDCLDSRRTV RVVASKQGST VTLGDFYRGR EITIVHDADL QIGKLMWGDS GLYYCIITTP DDLEGKNEDS VELLVLGRTG LLADLLPSFA VEIMPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387597
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol