Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
Recombinant Protein
3055.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000580.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3565 |
Nombre | IL4 / Interleukin-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945749
|
enQuireBio™
QP5233-500UG |
500 μg |
3055.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935749
|
enQuireBio™
QP5233-1MG |
1 mg |
4995.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_000580.1 | |
IL4 / Interleukin-4 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3565 | |
Research Use Only | |
IL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |