Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL36G / IL1F9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL36G / IL1F9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8125-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265497.1
IL36G / IL1F9 Protein
Research Use Only
IL36G
Recombinant Protein
E. coli
MRGTPGDADG GGRAVYQSMC KPITGTINDL NQQVWTLQGQ NLVAVPRSDS VTPVTVAVIT CKYPEALEQG RGDPIYLGIQ NPEMCLYCEK VGEQPTLQLK EQKIMDLYGQ PEPVKPFLFY RAKTGRTSTL ESVAFPDWFI ASSKRDQPII LTSELGKSYN TAFELNIND
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56300
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol