missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL1RL1 Protein

A cDNA sequence encoding the IL1RL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10726-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994978

  • 120.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-02-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

9173
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL1RL1
Recombinant Protein
Insect
KFSKQSWGLE NEALIVRCPR QGKPSYTVDW YYSQTNKSIP TQERNRVFAS GQLLKFLPAA VADSGIYTCI VRSPTFNRTG YANVTIYKKQ SDCNVPDYLM YSTVSGSEKN SKIYCPTIDL YNWTAPLEWF KNCQALQGSR YRAHKSFLVI DNVMTEDAGD YTCKFIHNEN GANYSVTATR SFTVKDEQGF SLFPVIGAPA QNEIKEVEIG KNANLTCSAC FGKGTQFLAA VLWQLNGTKI TDFGEPRIQQ EEGQNQSFSN GLACLDMVLR IADVKEEDLL LQYDCLALNL HGLRRHTVRL SRKNPIDHHS LEHHHHHH
IL1RL1 Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its ability to inhibit proliferation using D10. G4.1 mouse helper T cells. The ED50 for this effect is less or equal to 10ng/ml with IL-33.
Human
His
IL1RL1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales