Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F5 / IL36RN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8080-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036407.1
IL1F5 / IL36RN Protein
Research Use Only
IL36RN
Recombinant Protein
E. coli
MVLSGALCFR MKDSALKVLY LHNNQLLAGG LHAGKVIKGE EISVVPNRWL DASLSPVILG VQGGSQCLSC GVGQEPTLTL EPVNIMELYL GAKESKSFTF YRRDMGLTSS FESAAYPGWF LCTVPEADQP VRLTQLPENG GWNAPITDFY FQQCD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26525
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol