Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-3 / Interleukin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6220-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000579.2
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Research Use Only
IL3
Recombinant Protein
E. coli
APMTQTTPLK TSWVNCSNMI DEIITHLKQP PLPLLDFNNL NGEDQDILME NNLRRPNLEA FNRAVKSLQN ASAIESILKN LLPCLPLATA APTRHPIHIK DGDWNEFRRK LTFYLKTLEN AQAQQTTLSL AIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3562
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol