Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1RA / IL1RN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-1RA / IL1RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8556-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000568.1
IL-1RA / IL1RN Protein
Research Use Only
IL1RN
Recombinant Protein
E. coli
RPSGRKSSKM QAFRIWDVNQ KTFYLRNNQL VAGYLQGPNV NLEEKIDVVP IEPHALFLGI HGGKMCLSCV KSGDETRLQL EAVNITDLSE NRKQDKRFAF IRSDSGPTTS FESAACPGWF LCTAMEADQP VSLTNMPDEG VMVTKFYFQE DE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3557
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol