Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6214-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051630
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000567.1
IL-1 beta / IL1B Protein
Research Use Only
IL1B
Recombinant Protein
E. coli
APVRSLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3553
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol