Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IHH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7597-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002172.2
IHH Protein
Research Use Only
IHH
Recombinant Protein
E. coli
CFPAGAQVRL ESGARVALSA VRPGDRVLAM GEDGSPTFSD VLIFLDREPH RLRAFQVIET QDPPRRLALT PAHLLFTADN HTEPAARFRA TFASHVQPGQ YVLVAGVPGL QPARVAAVST HVALGAYAPL TKHGTLVVED VVASCFAAVA DHHLAQLAFW PLRLFHSLAW GSWTPGEGVH WYPQLLYRLG RLLLEEGSFH PLGMSGAGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3549
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol