Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IgG receptor FcRn large subunit p51, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6030-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129491.1
IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein
Research Use Only
FCGRT
Recombinant Protein
E. coli
AESHLSLLYH LTAVSSPAPG TPAFWVSGWL GPQQYLSYNS LRGEAEPCGA WVWENQVSWY WEKETTDLRI KEKLFLEAFK ALGGKGPYTL QGLLGCELGP DNTSVPTAKF ALNGEEFMNF DLKQGTWGGD WPEALAISQR WQQQDKAANK ELTFLLFSCP HRLREHLERG RGNLEWKEPP SMRLKARPSS PGFSVLTCSA FSFYPPELQL RFLRNGLAAG TGQGDFGPNS DGSFHASSSL TVKSGDEHHY CCIVQHAGLA QPLRVELESP AKSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2217
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol