Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF-2 / IGF-II Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF-2 / IGF-II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8601-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000603.1
IGF-2 / IGF-II Protein
Research Use Only
IGF2
Recombinant Protein
E. coli
ETLCGGELVD TLQFVCGDRG FYFSRPASRV SRRSRGIVEE CCFRSCDLAL LETYCATPAK SERDVSTPPT VLPDNFPRYP VGKFFQYDTW KQSTQRLRRG LPALLRARRG HVLAKELEAF REAKRHRPLI ALPTQDPAHG GAPPEMASNR K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3481
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol