Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNAR2 / IFNABR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6204-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031550
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000865.2
IFNAR2 / IFNABR Protein
Research Use Only
Ifnar2
Recombinant Protein
E. coli
ISYDSPDYTD ESCTFKISLR NFRSILSWEL KNHSIVPTHY TLLYTIMSKP EDLKVVKNCA NTTRSFCDLT DEWRSTHEAY VTVLEGFSGN TTLFSCSHNF WLAIDMSFEP PEFEIVGFTN HINVMVKFPS IVEEELQFDL SLVIEEQSEG IVKKHKPEIK GNMSGNFTYI IDKLIPNTNY CVSVYLEHSD EQAVIKSPLK CTLLPPGQES ESAESAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3455
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol