Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hyaluronidase PH-20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hyaluronidase PH-20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6719-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001167515.1
Hyaluronidase PH-20 Protein
Research Use Only
SPAM1
Recombinant Protein
E. coli
LNFRAPPVIP NVPFLWAWNA PSEFCLGKFD EPLDMSLFSF IGSPRINATG QGVTIFYVDR LGYYPYIDSI TGVTVNGGIP QKISLQDHLD KAKKDITFYM PVDNLGMAVI DWEEWRPTWA RNWKPKDVYK NRSIELVQQQ NVQLSLTEAT EKAKQEFEKA GKDFLVETIK LGKLLRPNHL WGYYLFPDCY NHHYKKPGYN GSCFNVEIKR NDDLSWLWNE STALYPSIYL NTQQSPVAAT LYVRNRVREA IRVSKIPDAK SPLPVFAYTR IVFTDQVLKF LSQDELVYTF GETVALGASG IVIWGTLSIM RSMKSCLLLD NYMETILNPY IINVTLAAKM CSQVLCQEQG VCIRKNWNSS DYLHLNPDNF AIQLEKGGKF TVRGKPTLED LEQFSEKFYC SCYSTLSCKE KADVKDTDAV DVCIADGVCI DAFLKPPMET EEPQIFYNAS PSTLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6677
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol