Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD17B14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD17B14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8019-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022191
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_057330.2
HSD17B14 Protein
Research Use Only
HSD17B14
Recombinant Protein
E. coli
MATGTRYAGK VVVVTGGGRG IGAGIVRAFV NSGARVVICD KDESGGRALE QELPGAVFIL CDVTQEDDVK TLVSETIRRF GRLDCVVNNA GHHPPPQRPE ETSAQGFRQL LELNLLGTYT LTKLALPYLR KSQGNVINIS SLVGAIGQAQ AVPYVATKGA VTAMTKALAL DESPYGVRVN CISPGNIWTP LWEELAALMP DPRATIREGM LAQPLGRMGQ PAEVGAAAVF LASEANFCTG IELLVTGGAE LGYGCKASRS TPVDAPDIPS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51171
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol